Sodio diidrogeno fosfato monoidrato 99.0-102.0%, cristalli, ultrapuro Bioreagenti for liquid chromatography, per biologia molecolare, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms:
Sodio fosfato monobasico monoidrato
4011-01EA
156.65
EUR
4011-01
4011-05
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato 99.0-102.0%, cristalli, ultrapuro Bioreagenti for liquid chromatography, per biologia molecolare, J.T.Baker®
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
For liquid chromatography and molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formula:
NaH₂PO₄·H₂O Peso molecolare: 137,99 g/mol Punto di fusione: 100 °C Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149208 CAS Number: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Merck Index: 13,08734 |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 99.0 - 102.0 % |
Assay (NaH₂PO₄·H₂O) | 99.0 - 102.0 % |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
RNase Activity | Passes Test |
Protease Activity | Passes Test |
pH of 5% Solution at 25°C | 4.1 - 4.5 |
Insoluble Matter, Calcium and NH₄OH Precipitate | ≤0.01 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |