tri-Potassio fosfato monoidrato ≥95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
tri-Potassio fosfato 1-idrato
41586.36
41586.A3
41586.36EA
111
EUR
41586.36
41586.A3
tri-Potassio fosfato monoidrato ≥95%
tri-Potassio fosfato monoidrato
Purity: 95%
CAS No.: 27176-10-9
Molecular Formula: K3PO4.H2O
Formula Weight: 230.28 (212.27anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.564
MDL No.: MFCD00150410
Formula:
K₃O₄P·1H₂O Peso molecolare: 230,28 g/mol Densità: 2,564 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150410 CAS Number: 27176-10-9 EINECS: 231-907-1 |