Stampa…
Sodio ipofosfito monoidrato, Wasser_12_17 97
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodio fosfinato monoidrato
A13385.0E A13385.36
A13385.0EEA 173 EUR
A13385.0E A13385.36
Sodio ipofosfito monoidrato, Wasser_12_17 97
Sodio ipofosfito monoidrato
Formula: NaH₂PO₂·H₂O
Peso molecolare: 105.99 g/mol
Punto di fusione: 90
Densità: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06252379
CAS Number: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 14,8629