Stampa…
Sodio ipofosfito monoidrato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14104.30 14104.A1
14104.30EA 36.6 EUR
14104.30 14104.A1
Sodio ipofosfito monoidrato
Sodio ipofosfito monoidrato
Formula: NaH₂PO₂·H₂O
Punto di fusione: 90 °C
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06252379
CAS Number: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 14,8629