Stampa…
Sodio ipofosfito monoidrato 99-103% (by titrimetric analysis) per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodio fosfinato monoidrato
222790010 222791000 222792500 222790051
ACRO222790010EA 108 EUR
ACRO222790010 ACRO222791000 ACRO222792500 ACRO222790051
Sodio ipofosfito monoidrato 99-103% (by titrimetric analysis) per analisi
Sodio ipofosfito monoidrato
Formula: NaH₂PO₂·H₂O
Punto di fusione: 90 °C
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06252379
CAS Number: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals
pH 6 to 8 (5 % in water at 20°C)
Titration 99.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm