Stampa…
L(+)-Serina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16020.0025 8.16020.0100
8.16020.0025EA 46.4 EUR
8.16020.0025 8.16020.0100
L(+)-Serina per sintesi, Sigma-Aldrich®
L(+)-Serina
Formula: C₃H₇NO₃
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 215…225 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064224
CAS Number: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Visualizza i codici
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 215 - 225 °C decomposes
Molar Mass 105.09 g/mol
Bulk Density 570 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)