L(+)-Serina, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₃H₇NO₃ Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 215…225 °C Densità: 1,6 g/cm³ (22 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064224 CAS Number: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 Merck Index: 14,00846 |