Stampa…
L(+)-Serina, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
1.07647.1000 1.07647.9010
1.07647.1000EA 1200 EUR
1.07647.1000 1.07647.9010
L(+)-Serina, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
L(+)-Serina
Formula: C₃H₇NO₃
Peso molecolare: 105,09 g/mol
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 215…225 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064224
CAS Number: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846