Stampa…
Lithium iodide hydrate 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Lithium iodide hydrate
208011000 208015000
ACRO208011000EA 71.8 EUR
ACRO208011000 ACRO208015000
Lithium iodide hydrate 99%, extra puro
Lithium iodide hydrate
Formula: ILi·xH₂O
Peso molecolare: 133,84 g/mol (anhy)
Punto di ebollizione: 1171 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149769
CAS Number: 85017-80-7
EINECS: 233-822-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤30 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm