Stampa…
L(+)-Serina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A11179.14 A11179.22 A11179.36
A11179.14EA 46 EUR
A11179.14 A11179.22 A11179.36
L(+)-Serina ≥99%
L(+)-Serina
Purity: 99% CAS No.: 56-45-1 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Melting Point: 214-224° dec. Beilstein Reference: 1721404 Merck Reference: 14,8460 Optical Rotation: +15° (c=9 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00064224
Formula: C₃H₇NO₃
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 214…224 °C (dec.)
Densità: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064224
CAS Number: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,8460