Stampa…
Sodio perclorato monoidrato 85+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Perchloric acid sodium salt
343630010 343631000 343630025
ACRO343630010EA 113 EUR
ACRO343630010 ACRO343631000 ACRO343630025
Sodio perclorato monoidrato 85+% ACS
Perclorato di sodio monoidrato
Formula: NaClO₄·H₂O
Peso molecolare: 140.46 g/mol
Punto di fusione: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149164
CAS Number: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08798
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystals
Titration Argentometric 85.0 to 90.0 % (as NaClO4)
pH 6.0 to 8.0 (5 % solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %