Stampa…
Litio bromuro idrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Lithium bromide xhydrate
10733.14 10733.22
10733.14EA 137 EUR
10733.14 10733.22
Litio bromuro idrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Litio bromuro idrato
Purity: 99.995% CAS No.: 85017-82-9 Molecular Formula: LiBr.xH2O Formula Weight: 86.85(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 162-167° Merck Reference: 14,5526 MDL No.: MFCD00149763
Formula: BrLi·xH₂O
Peso molecolare: 86,85 g/mol (anhy)
Punto di ebollizione: 1265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149763
CAS Number: 85017-82-9
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 14,5526