Stampa…
Acido esacloroplatinico (IV) idrato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
405010010 405010050 405010250
405010010.EA 112 EUR
405010010. 405010050. 405010250.
Acido esacloroplatinico (IV) idrato ACS
Acido esacloroplatinico (IV) idrato
Formula: H₂Cl₆Pt·H₂O
Punto di fusione: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149910
CAS Number: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay ≥37.50 % (Pt)
Solubility (in alcohol) Passes test
Suitability (for K determination) Passes test
Impurity ≤0.05 % Alkali and other salts (as sulfates)
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %