Stampa…
Acido esacloroplatinico (IV) idrato (∼40% Pt)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
195370010 195370050 195370250
ACRO195370010EA 118 EUR
ACRO195370010 ACRO195370050 ACRO195370250
Acido esacloroplatinico (IV) idrato (∼40% Pt)
Acido esacloroplatinico (IV) idrato
Formula: H₂Cl₆Pt·H₂O
Peso molecolare: 427,83 g/mol
Punto di fusione: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149909
CAS Number: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 37.5 to 40.5 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %