Acido esacloroplatinico (IV) esaidrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
H₂PtCl₆·6H₂O Punto di fusione: 150 °C Densità: 2,434 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149910 CAS Number: 18497-13-7 EINECS: 241-010-7 UN: 2507 ADR: 8,III Merck Index: 13,07609 |
Melting Point | 150 °C |
Molar Mass | 517.94 g/mol |
Density | 4 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |