Stampa…
Acido fosfotungstico idrato, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00582.0100 1.00582.9025
1.00582.0100EA 134 EUR
1.00582.0100 1.00582.9025
Acido fosfotungstico idrato, Supelco®
Acido fosfotungstico idrato
Formula: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Punto di fusione: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011342
CAS Number: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07450
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 °C
Molar Mass 2880.17 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 960 kg/m3
pH 1.3 (20 g/l, H2O, 20 °C)