(S)-(-)-Etile lattato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 687-47-8
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 46°(114°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.036
Refractive Index: 1.4130
Appearance: Colourless
Melting Point: -25°
Boiling Point: 152-155°
Beilstein Reference: 1720839
Merck Reference: 14,3817
Optical Rotation: -11° (neat)
UN No.: 1192
MDL No.: MFCD00065359
Formula:
C₅H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 152…155 °C Punto di fusione: –25 °C Densità: 1,036 Flash Pt: 46 °C (114 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004518 CAS Number: 687-47-8 EINECS: 211-694-1 UN: 1192 ADR: 3,III Merck Index: 14,3817 |