Stampa…
Acido fosfomolibdico idrato, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Acido dodecamolibdofosforico idrato
431400-10G 431400-50G
431400-10GEA 329 EUR
431400-10G 431400-50G
Acido fosfomolibdico idrato, Supelco®
Acido fosfomolibdico idrato
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Punto di fusione: 78…90 °C
Densità: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149913
CAS Number: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8f3351423346c386864e8e79e025bbb8578de04&vid=f8f3351423346c386864e8e79e025bbb8578de04&prid=web&clid=SAPDAM