(S)-(-)-Etile lattato 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 154 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –26 °C Densità: 1,034 g/cm³ Flash Pt: 46 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004518 CAS Number: 687-47-8 EINECS: 211-694-1 UN: 1192 ADR: 3,III Merck Index: 12,03850 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Specific gravity | (20°C) 1.03 to 1.038 |
Non-volatile matter | ≤0.01 % |
Specific optical rotation | -8° to -12° (20°C, 589 nm) (neat) |
Acidity | ≤0.1 % (as lactic acid) |