Stampa…
Acido fosfomolibdico idrato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Acido dodecamolibdofosforico idrato
20616.138EA 96.8 EUR
20616.138 20616.184
Acido fosfomolibdico idrato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Acido fosfomolibdico idrato
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Peso molecolare: 1843.27 g/mol
Punto di fusione: 78…90 °C
Densità: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149913
CAS Number: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) III
Merck Index: 12,07498
Visualizza i codici
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubilità in acqua Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforme a Reag. Ph.Eur. Passes test