Stampa…
Acido fosfomolibdico idrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00532.0025 1.00532.0100
1.00532.0025EA 141 EUR
1.00532.0025 1.00532.0100
Acido fosfomolibdico idrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Acido fosfomolibdico idrato
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Punto di fusione: 78…90 °C
Densità: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149913
CAS Number: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07498
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 78 - 90 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 1825.28 g/mol (anhydrous substance)
Bulk Density 980 kg/m3
pH (H2O) strongly acid