Stampa…
Acido fosfomolibdico idrato ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acido dodecamolibdofosforico idrato
417891000 417890250 417895000
ACRO417891000EA 151 EUR
ACRO417891000 ACRO417890250 ACRO417895000
Acido fosfomolibdico idrato ACS
Acido fosfomolibdico idrato
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Peso molecolare: 1843,27 g/mol
Punto di fusione: 78 - 90 °C
Densità: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011341
CAS Number: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07498
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %