Stampa…
Acido fosfomolibdico idrato 80%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
206380250 206381000 206385000
ACRO206380250EA 49.4 EUR
ACRO206380250 ACRO206381000 ACRO206385000
Acido fosfomolibdico idrato 80%
Acido fosfomolibdico idrato
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Punto di fusione: 78…90 °C
Densità: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149913
CAS Number: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07498
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Assay ≥47.5 % (Mo)
Loss on drying ≤25 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm