(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol 98%, ee 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(2S)-(+)-3-Chloropropane-1,2-diol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
Purity: 98%
CAS No.: 60827-45-4
Molecular Formula: C3H7ClO2
Formula Weight: 110.54
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 2202929
Optical Rotation: +0.9°(neat)
UN No.: 2689
MDL No.: MFCD00210270
Formula:
ClCH₂CHOHCH₂OH Peso molecolare: 110,54 g/mol Punto di ebollizione: 213 °C Densità: 1,322 Flash Pt: 126 °C (258 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00210270 CAS Number: 60827-45-4 UN: 2689 ADR: 6.1,III |