(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol 97%, ee 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 57090-45-6
Molecular Formula: C3H7ClO2
Formula Weight: 110.54
Flash Point: 137°(279°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 2202928
Optical Rotation: -0.9°(neat)
UN No.: 2689
MDL No.: MFCD00135169
Formula:
ClCH₂CHOHCH₂OH Punto di ebollizione: 213 °C Densità: 1,322 Flash Pt: 137 °C (279 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00135169 CAS Number: 57090-45-6 EINECS: 435-560-9 UN: 2689 ADR: 6.1,III |