Stampa…
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 2-Acetylphloroglucinol monohydrate, THAP monohydrate, Phloroacetophenone monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
91928-1G 91928-5G
91928-1GEA 68.2 EUR
91928-1G 91928-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate, Supelco®
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate
Formula: C₈H₈O₄·1H₂O
Peso molecolare: 186,16 g/mol
Punto di ebollizione: 394 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 216…218 °C
MDL Number: MFCD00149091
CAS Number: 207-556-5
EINECS: 207-556-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7905c477f778a9e97c80264f1dcb6a0195bcaade&vid=7905c477f778a9e97c80264f1dcb6a0195bcaade&prid=web&clid=SAPDAM