Stampa…
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, idrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L04156.06 L04156.14
L04156.06EA 46.3 EUR
L04156.06 L04156.14
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, idrato ≥98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 480-66-0 Molecular Formula: C8H8O4.xH2O Formula Weight: 168.15(anhy) Melting Point: 218-223° Beilstein Reference: 1911197
Formula: C₈H₈O₄
Punto di ebollizione: 394 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 218…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149091
CAS Number: 480-66-0
EINECS: 207-556-5