2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
Formula:
C₈H₈O₄ Peso molecolare: 168.15 g/mol Punto di fusione: 219…222 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149091 CAS Number: 480-66-0 EINECS: 207-556-5 |
Appearance | Yellow to orange to tan Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 217 to 222 °C |
Water | ≤10 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |