Acido gallico monoidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Acido 3,4,5-triidrossibenzoico monoidrato
Purity: 99%
CAS No.: 5995-86-8
Molecular Formula: C7H6O5.H2O
Formula Weight: 188.14 (170.12anhy)
Melting Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,4345
MDL No.: MFCD00149098
Formula:
C₇H₆O₅·1H₂O Punto di fusione: 250 °C (dec.) Flash Pt: 250 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149098 CAS Number: 5995-86-8 EINECS: 205-749-9 Merck Index: 14,4345 |