MES (β-(N-morfolino) acido etansolfonico) monoidrato, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₆H₁₃NO₄S·1H₂O Punto di fusione: > 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149409 CAS Number: 145224-94-8 EINECS: 224-632-3 Merck Index: 13,05929 |