Stampa…
MES (β-(N-morfolino) acido etansolfonico) monoidrato
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
A1074.0250 A1074.1000
A1074.0250EA 583 EUR
A1074.0250 A1074.1000
MES (β-(N-morfolino) acido etansolfonico) monoidrato
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149409
CAS Number: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929