Stampa…
MES (β-(N-morfolino) acido etansolfonico) monoidrato free acid ≥99%, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
E169-100GEA 214 EUR
E169-100G E169-500G
MES (β-(N-morfolino) acido etansolfonico) monoidrato free acid ≥99%, ultrapuro
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays, and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Peso molecolare: 213,25 g/mol
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149409
CAS Number: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Visualizza i codici
Abs.@260nm (1M, Acqua) <0.02
Abs.@280nm (1M, Acqua) <0.02
DNasi Assente
Aspetto Polvere cristallina bianca
Contenuto d'acqua (KF) <10%
pKa @25 °C 5.9 - 6.3
Proteasi Assente
Purezza (base anidra, titolazione) >99%
RNasi Assente
Solubilità (1M, Acqua) Conforme