Stampa…
MES (β-(N-morfolino) acido etansolfonico) monoidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16104.14 A16104.22 A16104.36
A16104.14EA 28.5 EUR
A16104.14 A16104.22 A16104.36
MES (β-(N-morfolino) acido etansolfonico) monoidrato ≥98%
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 145224-94-8 Molecular Formula: C6H13NO4S.H2O Formula Weight: 213.26 (195.24anhy) Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: ca 308° dec. Beilstein Reference: 141319 Merck Reference: 14,5902 MDL No.: MFCD00149409
Good's buffer
Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Punto di fusione: ∼ 308 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149409
CAS Number: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 14,5902