Stampa…
L(+)-Lisina monocloridrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16018.0100 8.16018.0500
8.16018.0100EA 56.4 EUR
8.16018.0100 8.16018.0500
L(+)-Lisina monocloridrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lisina monocloridrato
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Punto di fusione: 263…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064564
CAS Number: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Visualizza i codici
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 263 - 264 °C
Molar Mass 182.64 g/mol
Bulk Density 360 kg/m3
pH 5.5 - 6.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)