L(+)-Lisina monocloridrato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Formula:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl Punto di fusione: 263…264 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064564 CAS Number: 657-27-2 EINECS: 211-519-9 |