Stampa…
L(+)-Lisina monocloridrato, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05700.1000 1.05700.9010
1.05700.1000EA 215 EUR
1.05700.1000 1.05700.9010
L(+)-Lisina monocloridrato, Millipore®
L(+)-Lisina monocloridrato
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Punto di fusione: 263…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064564
CAS Number: 657-27-2
EINECS: 211-519-9