Stampa…
L(+)-Lisina monocloridrato, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
4400-1 4400-100
4400-1EA 202 EUR
4400-1 4400-100
L(+)-Lisina monocloridrato, Millipore®
L(+)-Lisina monocloridrato
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Punto di fusione: 263…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064564
CAS Number: 657-27-2
EINECS: 211-519-9