Stampa…
Acido 1-pentansolfonico sale sodico monoidrato 98+% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
423200250 423201000
ACRO423200250EA 207 EUR
ACRO423200250 ACRO423201000
Acido 1-pentansolfonico sale sodico monoidrato 98+% per HPLC
Acido 1-pentansolfonico sale sodico monoidrato
Formula: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007541
CAS Number: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %