Stampa…
Acido 1-pentansolfonico sale sodico idrato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium 1-pentanesulphonate hydrate, n-Amylsulphonic acid, sodium salt hydrate
270370250 270371000
ACRO270370250EA 173 EUR
ACRO270370250 ACRO270371000
Acido 1-pentansolfonico sale sodico idrato 99%
Acido 1-pentansolfonico sale sodico monoidrato
Formula: C₅H₁₁NaO₃S·xH₂O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149548
CAS Number: 1266615-65-9
EINECS: 245-208-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9.6 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange 98.5 to 101.5 % (On dried substance)