Stampa…
Sodio dietilditiocarbammato triidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (Diethyldithiocarbamato-S,S')sodium trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, N,N-Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate
A15898.22 A15898.36
A15898.22EA 56.3 EUR
A15898.22 A15898.36
Sodio dietilditiocarbammato triidrato ≥98%
Purity: 98% CAS No.: 20624-25-3 Molecular Formula: C5H10NNaS2.3H2O Formula Weight: 225.31 (171.28anhy) Melting Point: 94-102° Beilstein Reference: 3920507 Merck Reference: 14,3378 MDL No.: MFCD00150617
Formula: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Peso molecolare: 225.31 g/mol
Punto di fusione: 94…102 °C
Densità: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150617
CAS Number: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,03443