Sodio dietilditiocarbammato triidrato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
424311000
424315000
ACRO424311000EA
59.4
EUR
ACRO424311000
ACRO424315000
Sodio dietilditiocarbammato triidrato ACS
Sodio dietilditiocarbammato triidrato
Formula:
(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O Punto di fusione: 95…98,5 °C Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00150617 CAS Number: 20624-25-3 EINECS: 205-710-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,03443 |
Appearance | Off-white to light grey Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (in water) Passes test |
Sensitivity | (to Copper) Passes test |
Sodium (Na) | 30.5 to 32.5 % (as Na2SO4) |