Stampa…
Rame (II) solfato 0.1 M CuSO4 soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
35185-1L 35185-6X1L
35185-1LEA 146.1 EUR
35185-1L 35185-6X1L
Rame (II) solfato 0.1 M CuSO4 soluzione volumetrica, Fluka™
Rame (II) solfato
Formula: CuSO₄
Punto di ebollizione: >100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010981
CAS Number: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001