Tetrapropilammonio idrossido 1 M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
IPC-TPA-OH
CAS No.: 4499-86-9
Molecular Formula: (CH3CH2CH2)4NOH
Formula Weight: 203.37
Beilstein Reference: 4207983
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009360
Formula:
C₁₂H₂₉NO Peso molecolare: 203.37 g/mol Densità: 1.00 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009360 CAS Number: 4499-86-9 EINECS: 224-800-6 UN: 3267 ADR: 8 II |