Stampa…
Calcio acetato x-idrato FCC, DAC, extra puro, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Calcio acetato idrato
1.02052.1000 1.02052.9029
1.02052.1000EA 213 EUR
1.02052.1000 1.02052.9029
Calcio acetato x-idrato FCC, DAC, extra puro, SAFC®
Calcio acetato x-idrato
Formula: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Peso molecolare: 176.18 g/mol
Densità: 1.5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150019
CAS Number: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9