Stampa…
Calcio acetato x-idrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A14947.0E A14947.22 A14947.36
A14947.0EEA 232 EUR
A14947.0E A14947.22 A14947.36
Calcio acetato x-idrato ≥99%
Calcio acetato x-idrato
Purity: 99% CAS No.: 114460-21-8 Molecular Formula: C4H6O4Ca Formula Weight: 158.17(anhy) Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3692527 Merck Reference: 14,1646 MDL No.: MFCD00012448
Formula: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Punto di fusione: Dec.
Densità: 1,5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150019
CAS Number: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 14,1646