Calcio acetato x-idrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9965%
CAS No.: 114460-21-8
Molecular Formula: Ca(OOCCH3)2.xH2O
Formula Weight: 158.17(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.5
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3692527
Merck Reference: 14,1646
MDL No.: MFCD00012448
Formula:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O Punto di fusione: Dec. Densità: 1,5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150019 CAS Number: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 Merck Index: 14,1646 |