Stampa…
Sodio idrossido 6 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
1.37032.2500 1.37032.9025
1.37032.2500EA 248 EUR
1.37032.2500 1.37032.9025
Sodio idrossido 6 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Densità: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,