Sodio idrossido 2 M NaOH (2N) ≥99.5% soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
71474-1L
71474-2.5L
71474-1LEA
21.22
EUR
71474-1L
71474-2.5L
Sodio idrossido 2 M NaOH (2N) ≥99.5% soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Punto di ebollizione: 105…140 °C (1,013 hPa) Punto di fusione: –12 – –10 °C, Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Assay | 1.996 - 2.004 mol/l |
Calibrated Against | potassium hydrogen phthalate |
Vapor Pressure | 3 mmHg ( 37 °C) |