Stampa…
Potassio permanganato 0.02 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
7057.1000EA 52.8 EUR
7057.1000 7057.2500
Potassio permanganato 0.02 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Titer (N) 0.0997 - 0.1003
Trace Impurities (in ppm)
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 10 ppm
Sulfate (SO4) max. 20 ppm