Stampa…
Potassio dicromato standardised solution 0.25 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Dicromato di potassio
35587.K2 35587.AP
35587.K2EA 48.7 EUR
35587.K2 35587.AP
Potassio dicromato standardised solution 0.25 N in soluzione acquosa
Potassio bicromato
CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Physical Form: Liquid Appearance: Orange Odour: Odourless UN No.: 3287 MDL No.: MFCD00011367
Formula: K₂Cr₂O₇
Peso molecolare: 294.18 g/mol
Punto di ebollizione: 500
Punto di fusione: 398
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011367
CAS Number: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07790